Oro ≥99.995% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Scientific
10969.G5 10969.G9 10969.H4
10969.G5EA 191 EUR
10969.G5 10969.G9 10969.H4
Oro ≥99.995% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Oro
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.04g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526