Oro ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11063.BP 11063.BS 11063.C0
11063.BPEA 0 EUR
11063.BP 11063.BS 11063.C0
Oro ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Oro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈29.71g/m Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526