Oro ≥99.9975% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11390.FF 11390.FI 11390.GH
11390.FFEA 972 EUR
11390.FF 11390.FI 11390.GH
Oro ≥99.9975% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Oro
Purity: 99.9975+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526