Oro ≥99.99% (metals basis), barras, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12555.DJ 12555.HF
12555.DJEA 0 EUR
12555.DJ 12555.HF
Oro ≥99.99% (metals basis), barras, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Oro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈6.1g/10mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526