Oro ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14730.BU 14730.BY 14730.CC
14730.BUEA 145 EUR
14730.BU 14730.BY 14730.CC
Oro ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Oro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526