Oro ≥99.96% (metals basis), polvo esférico APS 0,8-1,5 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39817.03 39817.06 39817.MD
39817.03EA 325 EUR
39817.03 39817.06 39817.MD
Oro ≥99.96% (metals basis), polvo esférico APS 0,8-1,5 µm
Oro
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.15-0.45m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526