Oro ≥99.95% (metals basis), balas semiesféricas, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40317.03 40317.06 40317.14
40317.03EA 325 EUR
40317.03 40317.06 40317.14
Oro ≥99.95% (metals basis), balas semiesféricas, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Oro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526