Oro 14kt (Au ≥ 58,3%), amarillo, alambre, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40329.BS 40329.BU
40329.BSEA 536 EUR
40329.BS 40329.BU
Oro 14kt (Au ≥ 58,3%), amarillo, alambre, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Oro
Molecular Formula: % Concentration CuZnAg Physical Form: ≈28g/m Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526