Oro ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40586.FF 40586.FI
40586.FFEA 476 EUR
40586.FF 40586.FI
Oro ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Oro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526