Oro ≥99.99% (metals basis), Malla metálica 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Scientific
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
40930.GHEA 2890 EUR
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
Oro ≥99.99% (metals basis), Malla metálica 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Oro
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Electrodes
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526