Oro ≥99.95% (metals basis), láminas, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43071.GH 43071.FF 43071.FI
43071.GHEA 2770 EUR
43071.GH 43071.FF 43071.FI
Oro ≥99.95% (metals basis), láminas, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Oro
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526