Oro ≥99.9% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0.002 mm (0.00008 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44136.FF 44136.FI
44136.FFEA 590 EUR
44136.FF 44136.FI
Oro ≥99.9% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0.002 mm (0.00008 in)
Oro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.02g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Pto. Ebullición: 2800 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1063 °C
Densidad: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526