Ácido fórmico 98-100% (by alkalimetry), LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminic Acid, Methanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43804.0100
5.43804.0250
5.43804.0100EA
128
EUR
5.43804.0100
5.43804.0250
Ácido fórmico 98-100% (by alkalimetry), LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Ácido fórmico
Formula:
HCO₂H Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 4 °C Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 49,5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3),II |
Resultados test especificaciones
Explosion Limit (V) | 12 - 38% |
pH Value, (10 g/l, H₂O, 20 °C) | 2.2 |
Vapor Pressure (20 °C) | 42 hPa |