Plata 99.9%, láminas 25x25 mm, Grosor: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
317750010 317750040
ACRO317750010EA 86.7 EUR
ACRO317750010 ACRO317750040
Plata 99.9%, láminas 25x25 mm, Grosor: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Plata
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 961 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver white Foil
Total trace metal impurities ≤0.1 %