Plata ≥99.9% (metals basis), polvo esférico -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00678.09 00678.18
00678.09EA 125 EUR
00678.09 00678.18
Plata ≥99.9% (metals basis), polvo esférico -325 mesh
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,08647