Plata ≥99.95% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00690.14 00690.22
00690.14EA 230 EUR
00690.14 00690.22
Plata ≥99.95% (metals basis), en polvo -100 mesh
Plata
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Appearance: Silver Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,08647