Plata ≥99.999% (metals basis), en polvo, Premion® -22 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10756.06 10756.14 10756.22
10756.06EA 95.6 EUR
10756.06 10756.14 10756.22
Plata ≥99.999% (metals basis), en polvo, Premion® -22 mesh
Plata
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 961,9 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III