Plata ≥99.9985% (metals basis), barras, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11356.BP
11356.BS
11356.BPEA
181
EUR
11356.BP
11356.BS
Plata ≥99.9985% (metals basis), barras, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Plata
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈12.87g/cm
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 962 °C Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003397 Núm. CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Índice Merck: 12,08647 |