Plata ≥99.9% (metals basis), en polvo APS 1-3 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11405.09 11405.18 11405.30
11405.09EA 84 EUR
11405.09 11405.18 11405.30
Plata ≥99.9% (metals basis), en polvo APS 1-3 µm
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. min 0.25m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,08647