Plata hard ≥99.9% (metals basis), wire 1/2 hard, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11433.G2 11433.G6 11433.H2
11433.G2EA 77.5 EUR
11433.G2 11433.G6 11433.H2
Plata hard ≥99.9% (metals basis), wire 1/2 hard, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m, Temper: 1/2 hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647