Plata hard ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11437.FF
11437.FI
11437.GH
11437.FFEA
101
EUR
11437.FF
11437.FI
11437.GH
Plata hard ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 2.0 mm (0.08 in)
Plata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: spring hard
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 962 °C Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003397 Núm. CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Índice Merck: 12,08647 |