Plata hard ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.28 mm (0.011 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11439.FI 11439.GH 11439.HP
11439.FIEA 86.5 EUR
11439.FI 11439.GH 11439.HP
Plata hard ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.28 mm (0.011 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈7.3g/50x50mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647