Plata ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11465.BU 11465.BY 11465.CC
11465.BUEA 170 EUR
11465.BU 11465.BY 11465.CC
Plata ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Plata
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈32.94g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647