Plata ≥99.9985% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11468.G5 11468.G9 11468.H4
11468.G5EA 106 EUR
11468.G5 11468.G9 11468.H4
Plata ≥99.9985% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Plata
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647