Plata ≥99.997% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11470.G2 11470.G6 11470.H2
11470.G2EA 66 EUR
11470.G2 11470.G6 11470.H2
Plata ≥99.997% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Plata
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647