Plata ≥99.999% (metals basis), barras, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11473.DH 11473.DM
11473.DHEA 147 EUR
11473.DH 11473.DM
Plata ≥99.999% (metals basis), barras, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Plata
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈4.04g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647