Plata ≥99.998% (metals basis), láminas, Premion®, duro, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12126.FI 12126.GH 12126.HP
12126.FIEA 80.7 EUR
12126.FI 12126.GH 12126.HP
Plata ≥99.998% (metals basis), láminas, Premion®, duro, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Plata
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.6g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647