Plata ≥99.9985% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12128.FF 12128.FI 12128.GH
12128.FFEA 80.7 EUR
12128.FF 12128.FI 12128.GH
Plata ≥99.9985% (metals basis), láminas, Premion®, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Plata
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.3g/25x25mm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647