Plata ≥99.9985% (metals basis), láminas, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12129.FF
12129.FI
12129.FFEA
202
EUR
12129.FF
12129.FI
Plata ≥99.9985% (metals basis), láminas, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Plata
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈13g/25x25mm
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 962 °C Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003397 Núm. CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Índice Merck: 12,08647 |