Plata ≥99.99% (metals basis), en perlas, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12186.09 12186.18 12186.30
12186.09EA 121 EUR
12186.09 12186.18 12186.30
Plata ≥99.99% (metals basis), en perlas, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Plata
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647