Plata ≥99.95% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12190.GT 12190.GV 12190.IA 12190.1X
12190.GTEA 119 EUR
12190.GT 12190.GV 12190.IA 12190.1X
Plata ≥99.95% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Plata
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈5.9g/150x150mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647