Plata ≥99.999% (metals basis), en perlas, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Proveedor: Thermo Scientific
14153.09 14153.18 14153.30
14153.09EA 143 EUR
14153.09 14153.18 14153.30
Plata ≥99.999% (metals basis), en perlas, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Plata
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Formula: Ag
MW: 107,87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647