Plata ≥99.9% (metals basis), barras, duro, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14256.BP 14256.BS
14256.BPEA 155 EUR
14256.BP 14256.BS
Plata ≥99.9% (metals basis), barras, duro, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13.28g/cm, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647