Plata ≥99.9% (metals basis), tubería 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14259.BS 14259.BW 14259.VC
14259.BSEA 106 EUR
14259.BS 14259.BW 14259.VC
Plata ≥99.9% (metals basis), tubería 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈18g/10cm, Temper: as drawn Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647