Plata ≥99.9% (metals basis), escamas 80% <20 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14755.09
14755.50
14755.09EA
126
EUR
14755.09
14755.50
Plata ≥99.9% (metals basis), escamas 80% <20 µm
Plata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Suitable for manufacturing metallizing preparations and conductive silicone rubbers
Formula:
Ag Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 962 °C Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003397 Núm. CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 12,08647 |