Plata ≥99.9% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39181.FF 39181.FI 39181.GH 39181.GW
39181.FFEA 67.7 EUR
39181.FF 39181.FI 39181.GH 39181.GW
Plata ≥99.9% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647