Plata ≥99.999% (metals basis), agujas
Proveedor: Thermo Scientific
39697.09 39697.18
39697.09EA 98.2 EUR
39697.09 39697.18
Plata ≥99.999% (metals basis), agujas
Plata
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107,87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,08647