Plata ≥99.9% (metals basis), casting grain 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40511.22 40511.30 40511.14
40511.22EA 500 EUR
40511.22 40511.30 40511.14
Plata ≥99.9% (metals basis), casting grain 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Jewelry, alloys, electrical contacts
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647