Plata ≥99.97% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.005 mm (0.0002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40748.FF 40748.FI 40748.GH
40748.FFEA 310 EUR
40748.FF 40748.FI 40748.GH
Plata ≥99.97% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.005 mm (0.0002 in)
Plata
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.03g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Microelectronics, contacts and coatings
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647