Plata ≥99.95% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40749.FF 40749.FI 40749.GH
40749.FFEA 233 EUR
40749.FF 40749.FI 40749.GH
Plata ≥99.95% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Plata
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647