Plata ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 80 mesh, Ø 0.115 mm (0.0045 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40936.FL 40936.GT 40936.HB 40936.FF
40936.FLEA 477 EUR
40936.FL 40936.GT 40936.HB 40936.FF
Plata ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 80 mesh, Ø 0.115 mm (0.0045 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647