Plata ≥99.9% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41453.FI 41453.GH
41453.FIEA 273 EUR
41453.FI 41453.GH
Plata ≥99.9% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 2.0 mm (0.08 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647