Plata ≥99.9% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41455.G9 41455.H4 41455.H9
41455.G9EA 143 EUR
41455.G9 41455.H4 41455.H9
Plata ≥99.9% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647