Plata ≥99.9% (metals basis), alambre, duro, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41456.G1 41456.G5 41456.G9
41456.G1EA 97.3 EUR
41456.G1 41456.G5 41456.G9
Plata ≥99.9% (metals basis), alambre, duro, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈8.24g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647