Plata ≥99.9% (metals basis), polvo esférico -635 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41600.09 41600.18 41600.30
41600.09EA 141 EUR
41600.09 41600.18 41600.30
Plata ≥99.9% (metals basis), polvo esférico -635 mesh
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 961,9 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III