Plata ≥99.998% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42487.BU 42487.BY 42487.CC
42487.BUEA 98.4 EUR
42487.BU 42487.BY 42487.CC
Plata ≥99.998% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Plata
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈18.54g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647