Plata ≥99.9% (metals basis), lana
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42860.03 42860.06 42860.14
42860.03EA 37.4 EUR
42860.03 42860.06 42860.14
Plata ≥99.9% (metals basis), lana
Plata
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Approximately 0.05mm dia fibers Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647