Plata ≥99.99% (metals basis), bala, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42922.QJ 42922.QK
42922.QJEA 81.3 EUR
42922.QJ 42922.QK
Plata ≥99.99% (metals basis), bala, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Plata
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.1g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647