Plata ≥99.99% (metals basis), bala, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42924.14 42924.06
42924.14EA 286 EUR
42924.14 42924.06
Plata ≥99.99% (metals basis), bala, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Plata
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.26g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
MW: 107.87 g/mol
Pto. Ebullición: 2212
Pto. de fusión: 962
Densidad: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647