Plata ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43325.G6 43325.H2 43325.G2
43325.G6EA 189 EUR
43325.G6 43325.H2 43325.G2
Plata ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Plata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.4 g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 962 °C
Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003397
Núm. CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Índice Merck: 12,08647